Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421064-1G PC421064-5G PC421064-10G
APOSPC421064-1GEA 97.3 EUR
APOSPC421064-1G APOSPC421064-5G APOSPC421064-10G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Número MDL: MFCD16657895
Núm. CAS: 1211589-41-1