2-Fluorotiofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluorobencenotiol, o-Fluorotiofenol
PC4298-25G PC4298-5G PC4298-100G
APOSPC4298-25GEA 72.5 EUR
APOSPC4298-25G APOSPC4298-5G APOSPC4298-100G
2-Fluorotiofenol 98%
2-Fluorotiofenol
Formula: C₆H₅FS
MW: 128.17 g/mol
Pto. Ebullición: 61…62/35 mm °C
Densidad: 1.203
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041419
Núm. CAS: 2557-78-0
UN: 3336
ADR: 3 III