2,3,6-Trifluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7817D-10G PC7817D-50G PC7817D-100G PC7817D-25G
APOSPC7817D-10GEA 89.9 EUR
APOSPC7817D-10G APOSPC7817D-50G APOSPC7817D-100G APOSPC7817D-25G
2,3,6-Trifluorofenol 98%
2,3,6-Trifluorofenol
Formula: C₆H₃F₃O
MW: 148.08 g/mol
Pto. Ebullición: 155
Pto. de fusión: 31…37 °C
Pto. de inflamación: 64 °C
Número MDL: MFCD00061214
Núm. CAS: 113798-74-6
UN: 1325
ADR: 4.1 II