5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC99476-1G PC99476-5G PC99476-10G
APOSPC99476-1GEA 21.9 EUR
APOSPC99476-1G APOSPC99476-5G APOSPC99476-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol 94%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Pto. Ebullición: 95…97 °C
Densidad: 1,41
Número MDL: MFCD00190144
Núm. CAS: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III