Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
IN2826-1G IN2826-5G
APOSIN2826-1GEA 58 EUR
APOSIN2826-1G APOSIN2826-5G
Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Formula: C₃₄H₂₈O₂Pd
MW: 575 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C
Número MDL: MFCD00051942
Núm. CAS: 32005-36-0