2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400420-1G OR400420-250MG
APOSOR400420-1GEA 696 EUR
APOSOR400420-1G APOSOR400420-250MG
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
Número MDL: MFCD26855789
Núm. CAS: 90001-44-8