4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49201-1G PC49201-250MG
APOSPC49201-1GEA 290 EUR
APOSPC49201-1G APOSPC49201-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,02 g/mol
Pto. de fusión: 141…143 °C
Número MDL: MFCD15071663
Núm. CAS: 1245642-98-1