Oleato de butilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Butilo oleato
OR918733-25G OR918733-5G
APOSOR918733-25GEA 43.5 EUR
APOSOR918733-25G APOSOR918733-5G
Oleato de butilo 95%
Oleato de butilo
Formula: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,57 g/mol
Número MDL: MFCD00053819
Núm. CAS: 142-77-8