Pentafluoroethane sulphonic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Perfluoroethane sulphonate, 1,1,2,2,2-Pentafluoroethanesulphonic acid
PC49706-250MG PC49706-1G
APOSPC49706-250MGEA 331 EUR
APOSPC49706-250MG APOSPC49706-1G
Pentafluoroethane sulphonic acid 97%
Pentafluoroethane sulphonic acid
May be present as the hydrate.
Formula: C₂HF₅O₃S
MW: 200,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861156
Núm. CAS: 354-88-1
UN: 2586
ADR: 8,III