4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500667-250MG PC500667-1G
APOSPC500667-250MGEA 185 EUR
APOSPC500667-250MG APOSPC500667-1G
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFNO
MW: 230.0338 g/mol
Número MDL: MFCD23707400
Núm. CAS: 1427452-84-3