3'-(Trifluoromethyl)-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502090-250MG PC502090-1G
APOSPC502090-250MGEA 242 EUR
APOSPC502090-250MG APOSPC502090-1G
3'-(Trifluoromethyl)-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 95%
3'-(Trifluoromethyl)-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₉H₃F₇O
MW: 260,11 g/mol
Número MDL: MFCD22688446
Núm. CAS: 1335013-55-2