1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR908923-1G OR908923-5G
APOSOR908923-1GEA 354 EUR
APOSOR908923-1G APOSOR908923-5G
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole 98%
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
Formula: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD13182067
Núm. CAS: 1627722-97-7