2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502275-250MG PC502275-1G
APOSPC502275-250MGEA 203 EUR
APOSPC502275-250MG APOSPC502275-1G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257,92 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28346557
Núm. CAS: 1803784-34-0
UN: 3261
ADR: 8,III