1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502293-5G PC502293-10G
APOSPC502293-5GEA 21.9 EUR
APOSPC502293-5G APOSPC502293-10G
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Pto. Ebullición: 225,3 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06808551
Núm. CAS: 321-17-5