3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502417-250MG PC502417-1G PC502417-5G
APOSPC502417-250MGEA 208 EUR
APOSPC502417-250MG APOSPC502417-1G APOSPC502417-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol 95%
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol
Formula: C₆H₂BrF₃O
MW: 226,98 g/mol
Número MDL: MFCD30529443
Núm. CAS: 1936039-79-0