Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: P(t-Bu)3 Pd G2
OR019112-1G OR019112-5G
APOSOR019112-1GEA 58 EUR
APOSOR019112-1G APOSOR019112-5G
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
Formula: C₂₄H₃₇ClNPPd
MW: 512,41 g/mol
Pto. de fusión: 167 - 170 °C
Número MDL: MFCD21608496
Núm. CAS: 1375325-71-5