2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502457-250MG PC502457-1G PC502457-5G
APOSPC502457-250MGEA 174 EUR
APOSPC502457-250MG APOSPC502457-1G APOSPC502457-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅O
Número MDL: MFCD31561157
Núm. CAS: 2244081-55-6
UN: 3265
ADR: 8,II