Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111572-250MG OR111572-1G
APOSOR111572-250MGEA 174 EUR
APOSOR111572-250MG APOSOR111572-1G
Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁N₃O₄
Número MDL: MFCD31629940
Núm. CAS: 1612861-50-3