Methyl 3-(2,6-dichlorophenyl)acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR111147-250MG
OR111147-1G
APOSOR111147-250MGEA
168
EUR
APOSOR111147-250MG
APOSOR111147-1G
Methyl 3-(2,6-dichlorophenyl)acrylate
Methyl 3-(2,6-dichlorophenyl)acrylate
Formula:
C₁₀H₈Cl₂O₂ |
Número MDL:
MFCD08771574 Núm. CAS: 46275-03-0 |