2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502468-250MG PC502468-1G PC502468-5G
APOSPC502468-250MGEA 0 EUR
APOSPC502468-250MG APOSPC502468-1G APOSPC502468-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅NO
Número MDL: MFCD28791008
Núm. CAS: 1806290-43-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III