2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502499-1G PC502499-5G
APOSPC502499-1GEA 522 EUR
APOSPC502499-1G APOSPC502499-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅NO
Número MDL: MFCD28791002
Núm. CAS: 1803828-42-3
UN: 3276