6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502533-1G PC502533-5G
APOSPC502533-1GEA 0 EUR
APOSPC502533-1G APOSPC502533-5G
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrFO₂S
Número MDL: MFCD07701147
Núm. CAS: 826995-57-7