Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC99415-1G PC99415-5G PC99415-10G
APOSPC99415-1GEA 148 EUR
APOSPC99415-1G APOSPC99415-5G APOSPC99415-10G
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate 99%
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate
Formula: C₈H₈ClFN₂O₂
MW: 218,6127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD34471315
Núm. CAS: 2454397-74-9