Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC301029-250MG PC301029-1G
APOSPC301029-250MGEA 139 EUR
APOSPC301029-250MG APOSPC301029-1G
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀F₂N₂O₂
Número MDL: MFCD32689358
Núm. CAS: 2451256-48-5