2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC50306-1G PC50306-5G
APOSPC50306-1GEA 609 EUR
APOSPC50306-1G APOSPC50306-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
Número MDL: MFCD30296109
Núm. CAS: 1067882-52-3
UN: 1759
ADR: 8,III