2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50331-1G PC50331-5G
APOSPC50331-1GEA 371 EUR
APOSPC50331-1G APOSPC50331-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Número MDL: MFCD30297360
Núm. CAS: 1067882-55-6