3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR47911-250MG OR47911-1G
APOSOR47911-250MGEA 139 EUR
APOSOR47911-250MG APOSOR47911-1G
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₄BrClN₂O₂
MW: 275,49 g/mol
Número MDL: MFCD32857213
Núm. CAS: 2594436-02-7