N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR47912-250MG OR47912-1G
APOSOR47912-250MGEA 174 EUR
APOSOR47912-250MG APOSOR47912-1G
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Formula: C₉H₁₀N₄S
Número MDL: MFCD32857216
Núm. CAS: 2594436-05-0