3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70193-250MG OR70193-1G
APOSOR70193-250MGEA 139 EUR
APOSOR70193-250MG APOSOR70193-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formula: C₈H₆BrN₃
Número MDL: MFCD28154606
Núm. CAS: 1383718-53-3