3-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR64746-100MG OR64746-250MG
APOSOR64746-100MGEA 109 EUR
APOSOR64746-100MG APOSOR64746-250MG
3-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₅Cl₃N₂
Número MDL: MFCD32862646
Núm. CAS: 2645418-49-9