Carbonato de etileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR922347-25G OR922347-100G OR922347-500G
APOSOR922347-25GEA 24.8 EUR
APOSOR922347-25G APOSOR922347-100G APOSOR922347-500G
Carbonato de etileno 98%
Carbonato de etileno
Formula: C₃H₄O₃
Pto. Ebullición: 243 - 244/740 mm °C
Pto. de fusión: 35 - 38 °C
Densidad: 1,321
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005382
Núm. CAS: 96-49-1