4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13450-250MG OR13450-1G OR13450-5G
APOSOR13450-250MGEA 87 EUR
APOSOR13450-250MG APOSOR13450-1G APOSOR13450-5G
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Pto. de fusión: 222 - 224 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02664472
Núm. CAS: 50536-49-7