Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 53.8 EUR
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Isonicotinic acid-N-oxide
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. Ebullición: 469/760 mm °C
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 1,34
Pto. de inflamación: 237,4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006209
Núm. CAS: 13602-12-5