trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: trans,trans-Hexa-2,4-dien-1-ol
OR13712-10G OR13712-5G
APOSOR13712-10GEA 42.2 EUR
APOSOR13712-10G APOSOR13712-5G
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Pto. Ebullición: 80/12 mm °C
Pto. de fusión: 27…33 °C
Densidad: 0.871
Pto. de inflamación: 72 °C
Número MDL: MFCD00002925
Núm. CAS: 17102-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III