6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52229-250MG PC52229-1G
APOSPC52229-250MGEA 219 EUR
APOSPC52229-250MG APOSPC52229-1G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₁₀H₅F₆NO
Número MDL: MFCD20226878
Núm. CAS: 1067188-94-6