3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52529-250MG PC52529-1G PC52529-5G
APOSPC52529-250MGEA 190 EUR
APOSPC52529-250MG APOSPC52529-1G APOSPC52529-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O
Número MDL: MFCD20527725
Núm. CAS: 1032527-37-9