4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53386-250MG PC53386-1G PC53386-5G
APOSPC53386-250MGEA 154 EUR
APOSPC53386-250MG APOSPC53386-1G APOSPC53386-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFIO₂
Número MDL: MFCD30297369
Núm. CAS: 1870155-80-8