4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53387-250MG PC53387-1G PC53387-5G
APOSPC53387-250MGEA 174 EUR
APOSPC53387-250MG APOSPC53387-1G APOSPC53387-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrFIO
Número MDL: MFCD30342546
Núm. CAS: 1934404-53-1