Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53632-250MG PC53632-1G PC53632-5G
APOSPC53632-250MGEA 174 EUR
APOSPC53632-250MG APOSPC53632-1G APOSPC53632-5G
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Número MDL: MFCD30717684
Núm. CAS: 878745-29-0