2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53635-250MG PC53635-1G PC53635-5G
APOSPC53635-250MGEA 190 EUR
APOSPC53635-250MG APOSPC53635-1G APOSPC53635-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₉H₃BrF₆O₂
MW: 337.01 g/mol
Número MDL: MFCD34169323
Núm. CAS: 2676196-04-4