5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC55851-250MG PC55851-1G
APOSPC55851-250MGEA 395 EUR
APOSPC55851-250MG APOSPC55851-1G
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Número MDL: MFCD18256211
Núm. CAS: 1256817-25-0