5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56986-250MG PC56986-1G PC56986-5G
APOSPC56986-250MGEA 192 EUR
APOSPC56986-250MG APOSPC56986-1G APOSPC56986-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Número MDL: MFCD31696995
Núm. CAS: 134099-23-3