5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC56989-250MG PC56989-1G PC56989-5G
APOSPC56989-250MGEA 203 EUR
APOSPC56989-250MG APOSPC56989-1G APOSPC56989-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrClF₄
MW: 291,47 g/mol
Número MDL: MFCD31696997
Núm. CAS: 2090498-26-1
UN: 3265
ADR: 8,II