Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56992-250MG PC56992-1G PC56992-5G
APOSPC56992-250MGEA 192 EUR
APOSPC56992-250MG APOSPC56992-1G APOSPC56992-5G
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅ClF₄O₂
Número MDL: MFCD28752648
Núm. CAS: 1805524-74-6