1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
PC56995-250MG PC56995-1G PC56995-5G
APOSPC56995-250MGEA 116 EUR
APOSPC56995-250MG APOSPC56995-1G APOSPC56995-5G
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂I
MW: 332,91 g/mol
Número MDL: MFCD18391107
Núm. CAS: 1261671-65-1