2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57115-1G PC57115-5G PC57115-10G
APOSPC57115-1GEA 0 EUR
APOSPC57115-1G APOSPC57115-5G APOSPC57115-10G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃NO
Número MDL: MFCD13185874
Núm. CAS: 1214334-83-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III