2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC57116-250MG PC57116-1G PC57116-5G
APOSPC57116-250MGEA 102 EUR
APOSPC57116-250MG APOSPC57116-1G APOSPC57116-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,031 g/mol
Número MDL: MFCD19105411
Núm. CAS: 1316273-53-6