4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57296-250MG PC57296-1G PC57296-5G
APOSPC57296-250MGEA 125 EUR
APOSPC57296-250MG APOSPC57296-1G APOSPC57296-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
Número MDL: MFCD33404165
Núm. CAS: 2091679-19-3