1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57411-250MG PC57411-1G PC57411-5G
APOSPC57411-250MGEA 190 EUR
APOSPC57411-250MG APOSPC57411-1G APOSPC57411-5G
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆HBrCl₂FI
Número MDL: MFCD34166239
Núm. CAS: 2676196-06-6
UN: 2811