4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57421-250MG PC57421-1G PC57421-5G
APOSPC57421-250MGEA 174 EUR
APOSPC57421-250MG APOSPC57421-1G APOSPC57421-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₃BrF₄O
MW: 259 g/mol
Número MDL: MFCD28739074
Núm. CAS: 1807145-20-5